Learn More
Cloruro de 4-n-pentilbenzoilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453953
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11453953 100 g 100 g
11433953 5 g 5 g
11443953 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11453953 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10248.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 49763-65-7 | C12H15ClO | 210.701 g/mol
4-n-Pentylbenzoyl chloride was used in the synthesis of 3-O-acyl derivative by reacting with betulinic acid. It is used as intermediates of liquid crystals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 4-n-pentilbenzoilo se utilizó en la síntesis de derivados de 3-O-acilo, al reaccionar con ácido betulínico. Se utiliza como intermedio de cristales líquidos.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar alejado de bases fuertes y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 49763-65-7
Fórmula molecular C12H15ClO
Peso molecular (g/mol) 210.701
Número MDL MFCD00000700
Clave InChI FBBRKYLXMNQFQU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoyl chloride, 4-pentyl, p-pentylbenzoyl chloride, 4-n-pentylbenzoyl chloride, 4-n-amylbenzoyl chloride, 4-pentyl-benzoyl chloride, 4-pentylbenzene-1-carbonyl chloride, acmc-20ambq, p-n-amyl benzoyl chloride, 4-n-pentyl benzoyl chloride, 4-n-pentyl-benzoyl chloride
PubChem CID 170812
Nombre IUPAC cloruro de 4-pentilbenzoilo
SMILES CCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Pentylbenzoyl chloride
Densidad 1.034
Punto de ebullición 144°C to 145°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.53
Cantidad 100 g
Número UN UN3265
Beilstein 2207887
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.71
Porcentaje de pureza 98%