Learn More
4-n-Ácido pentilbenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440003
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11440003 25 g 25 g
11430003 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11440003 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12086.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 26311-45-5 | C12H16O2 | 192.258 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26311-45-5
Fórmula molecular C12H16O2
Peso molecular (g/mol) 192.258
Número MDL MFCD00002572
Clave InChI CWYNKKGQJYAHQG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 4-pentyl, 4-n-pentylbenzoic acid, p-pentylbenzoic acid, 4-amylbenzoic acid, p-amylbenzoic acid, para-pentylbenzoic acid, benzoic acid, p-pentyl, 4-pentyl benzoic acid, p-n-pentylbenzoic acid, 4-pentylbenzoicacid
PubChem CID 33479
Nombre IUPAC ácido 4-pentilbenzoico
SMILES CCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Pentylbenzoic acid
Cantidad 25 g
Beilstein 2044798
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.26
Porcentaje de pureza 99%