Learn More
4-n-Ácido pentilbenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430003
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11430003 5 g 5 g
11440003 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11430003 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12086.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 26311-45-5 | C12H16O2 | 192.258 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26311-45-5
Fórmula molecular C12H16O2
Peso molecular (g/mol) 192.258
Número MDL MFCD00002572
Clave InChI CWYNKKGQJYAHQG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 4-pentyl, 4-n-pentylbenzoic acid, p-pentylbenzoic acid, 4-amylbenzoic acid, p-amylbenzoic acid, para-pentylbenzoic acid, benzoic acid, p-pentyl, 4-pentyl benzoic acid, p-n-pentylbenzoic acid, 4-pentylbenzoicacid
PubChem CID 33479
Nombre IUPAC ácido 4-pentilbenzoico
SMILES CCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Pentylbenzoic acid
Cantidad 5 g
Beilstein 2044798
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.26
Porcentaje de pureza 99%