Learn More
Cloruro de 4-n-pentilbencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428777
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11428777 2.5 g 2.50 g
11438777 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11428777 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19929.88
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 73948-18-2 | C11H15ClO2S | 246.75 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73948-18-2
Fórmula molecular C11H15ClO2S
Peso molecular (g/mol) 246.75
Número MDL MFCD00173759
Clave InChI XDWXZRVWJHEWMT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-n-pentylbenzenesulfonyl chloride, 4-pentylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-t-amylbenzenesulphonyl chloride, 4-n-amylbenzenesulfonyl chloride, pubchem5685, chloro 4-pentylphenyl sulfone, 4-pentylphenylsulfonyl chloride, 4-n-amylbenzenesulphonyl choride, 4-n-pentylphenylsulfonyl chloride, 4-n-pentylbenzenesulfonly chloride
PubChem CID 144625
Nombre IUPAC cloruro de 4-pentilbencenosulfonilo
SMILES CCCCCC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Pentylbenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 39°C to 44°C
Cantidad 2.5 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.76
Porcentaje de pureza 97%