Learn More
4-n-Pentilbenzaldehído, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377286
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11377286 1 g 1 g
11387286 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11377286 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09208.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6853-57-2 | C12H16O | 176.259 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6853-57-2
Fórmula molecular C12H16O
Peso molecular (g/mol) 176.259
Número MDL MFCD00043599
Clave InChI NQVZPRUSNWNSQH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-pentylbenzaldehyde, benzaldehyde, 4-pentyl, 4-n-pentylbenzaldehyde, p-amylbenzaldehyde, 4-n-amylbenzaldehyde, p-n-pentylbenzaldehyde, p-pentyl-benzaldehyde, p-n-pentylben-zaldehyde, p-pentylbenzaldehyde, i
PubChem CID 23290
Nombre IUPAC 4-pentilbenzaldehído
SMILES CCCCCC1=CC=C(C=C1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Pentylbenzaldehyde
Punto de ebullición 142°C to 144°C (2 mmHg)
Índice de refracción 1.5215
Cantidad 1 g
Beilstein 1869642
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.26
Porcentaje de pureza 95%