Learn More
4-n-Pentilanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11466010
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11466010 25 g 25 g
11456010 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11466010 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26569.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 33228-44-3 | C11H17N | 163.264 g/mol
4-Pentylaniline is used in the synthesis of 4-[(4?-pentyl)azo]phenol (5Az-OH) by diazo-coupling reaction with phenol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-pentilanina se usa en la síntesis de 4-[(4′-pentil)azo]fenol (5Az-OH) por reacción de acoplamiento del diazo con fenol.
Solubilidad
Escasamente soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33228-44-3
Fórmula molecular C11H17N
Peso molecular (g/mol) 163.264
Número MDL MFCD00007926
Clave InChI DGFTWBUZRHAHTH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, 4-pentyl, 4-amylaniline, p-pentylaniline, p-amylaniline, unii-8roj0g9hiu, p-n-pentylaniline, 4-n-pentylaniline, 4-pentylphenylamine, 8roj0g9hiu, p-n-amylaniline
PubChem CID 93162
Nombre IUPAC 4-pentilanilina
SMILES CCCCCC1=CC=C(C=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Pentylaniline
Densidad 0.919
Punto de ebullición 130°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.53
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Sparingly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.26
Porcentaje de pureza 98%