Learn More
4-n-pentil-d11-fenol, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Pentylphenol-D11 (pentyl-D11) |
| CAS | 1219805-30-7 |
| Fórmula molecular | C11 D11 H5 O |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | 4-Pentylphenol-D11 (pentyl-D11), 4-n-Pentyl-d11-phenol, 4-n-Amylphenol D11 (amyl D11), 4-(Pentyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-d11)phenol |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C11H16O/c1-2-3-4-5-10-6-8-11(12)9-7-10/h6-9,12 H,2-5H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])c1ccc(O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecauteriopentil)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 175.3119 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.1892 g/mol |
| Mostrar más |