Learn More
4-n-Octilfenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11461340
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11461340 1 g 1 g
11471340 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11461340 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26396.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1806-26-4 | C14H22O | 206.33 g/mol
4-n-Octylphenol is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-n-octilfenol es una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1806-26-4
Fórmula molecular C14H22O
Peso molecular (g/mol) 206.33
Número MDL MFCD00036134
Clave InChI NTDQQZYCCIDJRK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-n-octylphenol, phenol, 4-octyl, p-octylphenol, phenol, p-octyl, 1-p-hydroxyphenyl octane, para-octylphenol, unii-7df2b8lh3p, 4-octyl-phenol, 7df2b8lh3p, phenol, octenylated
PubChem CID 15730
ChEBI CHEBI:34432
Nombre IUPAC 4-octilfenol
SMILES CCCCCCCCC1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Octylphenol
Punto de fusión 43°C to 45°C
Densidad 0.961
Punto de ebullición 150°C (4 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN2430
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.32
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-n-Octylphenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-n-Octylphenol