Learn More
Ácido 4'-n-octiloxibifenil-4-carboxílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11465846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11465846 5 g 5 g
11455846 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11465846 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22216.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 59748-18-4 | C21H26O3 | 326.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59748-18-4
Fórmula molecular C21H26O3
Peso molecular (g/mol) 326.44
Número MDL MFCD00192369
Clave InChI YNBBQLUKHHSKPW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-octyloxy-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-octyloxy-4-biphenylcarboxylic acid, 4-n-octyloxybiphenyl-4'-carboxylic acid, 4'-octyloxy biphenyl-4-carboxylic acid, 4-4-octyloxyphenyl benzoic acid, 4-4-octoxyphenyl benzoic acid, 4-4-octyloxy phenyl benzoic acid, 4-octyloxybiphenyl-4'carboxylic acid
PubChem CID 2802556
Nombre IUPAC ácido 4-(4-octoxifenil)benzoico
SMILES CCCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-n-Octyloxybiphenyl-4-carboxylic acid
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.44
Porcentaje de pureza 99%