Learn More
4-n-Octiloxibenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455243
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11455243 5 g 5 g
11465243 25 g 25 g
11475243 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11455243 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12843.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 88374-55-4 | C15H21NO | 231.339 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88374-55-4
Fórmula molecular C15H21NO
Peso molecular (g/mol) 231.339
Número MDL MFCD00043483
Clave InChI GFNSBTARZPEIPN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-n-octyloxybenzonitrile, p-octyloxybenzonitrile, 4-octyloxy benzonitrile, 4-octyloxybenzonitrile, p-octyloxy benzonitrile, 4-octyloxybenzenecarbonitrile, 4-n-octyloxycyanobenzene, 4-octyloxy benzonitrile #
PubChem CID 145161
Nombre IUPAC 4-octoxibenzonitrilo
SMILES CCCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Octyloxybenzonitrile
Punto de fusión 24°C to 26°C
Densidad 0.937
Punto de ebullición 171°C to 173°C (2 mmHg)
Índice de refracción 1.51
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 2844884
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.34
Porcentaje de pureza 98%