Learn More
Ácido 4-N-octiloxibenzoico, TRC
Código de producto. 30426199
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30426199 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30426199 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO1485502.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-N-Octyloxybenzoic Acid
CAS 2493-84-7
Fórmula molecular C15H22O3
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22O3/c1-2-3-4-5-6-7-12-18-14-10-8-13(9-11-14)15(16)17/h8-11H,2-7,12H2,1H3,(H,16,17)
SMILES CCCCCCCCOc1ccc(cc1)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 4-octoxibenzoico
Peso molecular (g/mol) 250.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.1569