Learn More
4-n-Octiloxybenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11405536
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11405536 5 g 5 g
11415536 25 g 25 g
11425536 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11405536 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B20692.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 24083-13-4 | C15H22O2 | 234.339 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 24083-13-4
Fórmula molecular C15H22O2
Peso molecular (g/mol) 234.339
Número MDL MFCD00014136
Clave InChI KVOWZHASDIKNFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-octyloxy benzaldehyde, 4-octyloxybenzaldehyde, 4-n-octyloxybenzaldehyde, p-octyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-octyloxy, p-octyloxy benzaldehyde, p-n-octoxy benzaldehyde, p-n-octyloxybenzaldehyde, acmc-209g8t
PubChem CID 90358
Nombre IUPAC 4-Octoxibenzaldehído
SMILES CCCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-n-Octyloxybenzaldehyde
Densidad 0.982
Punto de ebullición 140°C to 142°C (0.1 mmHg)
Índice de refracción 1.522
Cantidad 5 g
Beilstein 1913284
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.33
Porcentaje de pureza 97%