Learn More
ácido 4-n-octilbenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499682
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499682 5 g 5 g
11489682 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499682 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10777.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3575-31-3 | C15H22O2 | 234.339 g/mol
4-n-Octylbenzoic acid is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-n-Octilbenzoico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en metanol, hexano caliente, etanol caliente y 2-propanol y tolueno. Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3575-31-3
Fórmula molecular C15H22O2
Peso molecular (g/mol) 234.339
Número MDL MFCD00042649
Clave InChI ZQLDNJKHLQOJGE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-n-octylbenzoic acid, benzoic acid, 4-octyl, p-octylbenzoic acid, para-octylbenzoic acid, benzoic acid, p-octyl, p-n-octyl benzoic acid, p-octyl benzoic acid, 4-n-octylbenzoicacid, p-n-octylbenzoic acid, maybridge1_001984
PubChem CID 19147
Nombre IUPAC Ácido 4-octilbenzoico
SMILES CCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Octylbenzoic acid
Punto de fusión 97°C to 98°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1954607
Información de solubilidad Soluble in methanol,hot hexane,hot ethanol and 2-propanol and toluene. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.34
Porcentaje de pureza 99%