Learn More
4-n-Octilanilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312679
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11312679 5 g 5 g
11302679 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312679 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26713.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 16245-79-7 | C14H23N | 205.35 g/mol
4-Octylaniline can be been used as an extractant during the extraction of microgram level concentrations of ruthenium(IV) from halide medium. It can also been used in the synthesis of selective benzimidazole based analogs of sphingosine-1-phosphate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-octilanilina puede utilizarse como un extractante durante la extracción de concentraciones a nivel de microgramos de rutenio(IV) a partir de medio haluro. También se puede utilizar en la síntesis de análogos selectivos a base de benzimidazol del esfingosina-1-fosfato.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16245-79-7
Fórmula molecular C14H23N
Peso molecular (g/mol) 205.35
Número MDL MFCD00007929
Clave InChI ORKQJTBYQZITLA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-n-octylaniline, p-octylaniline, benzenamine, 4-octyl, 4-octylphenylamine, unii-o9fn212wzz, o9fn212wzz, p-n-octylaniline, 4-octyl aniline, acmc-209dof, 4-octylaniline
PubChem CID 85346
Nombre IUPAC 4-octilanilina
SMILES CCCCCCCCC1=CC=C(N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Octylaniline
Densidad 0.898
Punto de ebullición 175°C (13 mmHg)
Temperatura de inflamación 110°C (230°F)
Índice de refracción 1.516
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.34
Porcentaje de pureza 99%