Learn More
4‘-n-Octilacetofenona, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11494894
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494894 5 g 5 g
11484894 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11494894 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13817.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10541-56-7
Fórmula molecular C16H24O
Peso molecular (g/mol) 232.37
Número MDL MFCD00043682
Clave InChI GARQDIVXKVBJFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-octylphenyl ethanone, p-octylacetophenone, 4'-n-octylacetophenone, 4'-octylacetophenone, ethanone, 1-4-octylphenyl, p-n-octylacetophenone, 4-n-octylacetophenone, acetophenone, 4'-octyl, 1-acetyl-4-octylbenzene, p-octylaceto-phenone
PubChem CID 66344
Nombre IUPAC 1-(4-octilfenil)etanona
SMILES CCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-n-Octylacetophenone
Punto de ebullición 152°C to 153°C (1 mmHg)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.37
Porcentaje de pureza 98%