Learn More
4‘-n-Octilacetofenona, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11484894
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11484894 1 g 1 g
11494894 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11484894 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A13817.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10541-56-7
Fórmula molecular C16H24O
Peso molecular (g/mol) 232.37
Número MDL MFCD00043682
Clave InChI GARQDIVXKVBJFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-octylphenyl ethanone, p-octylacetophenone, 4'-n-octylacetophenone, 4'-octylacetophenone, ethanone, 1-4-octylphenyl, p-n-octylacetophenone, 4-n-octylacetophenone, acetophenone, 4'-octyl, 1-acetyl-4-octylbenzene, p-octylaceto-phenone
PubChem CID 66344
Nombre IUPAC 1-(4-octilfenil)etanona
SMILES CCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 4'-n-Octylacetophenone
Punto de ebullición 152°C to 153°C (1 mmHg)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.37
Porcentaje de pureza 98%