Learn More
4-n-octil-d17-fenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-n-Octyl-d17-phenol |
| CAS | 1219794-55-4 |
| Fórmula molecular | C14 D17 H5 O |
| Cantidad | 2 mg |
| Sinónimo | 4-Octylphenol D17 (octyl D17) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-13-9-11-14(15)12-10-13/h9-12,15H,2-8H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])c1ccc(O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecadeuteriooctil)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 223.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.2738 |