Learn More
4-n-octil-d17-anisol, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Octylanisole-D17 (octyl-D17) |
| CAS | 1219794-56-5 |
| Fórmula molecular | C15 D17 H7 O |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | 4-Octylanisole-D17 (octyl-D17), 4-n-Octyl-d17-anisole, 1-Methoxy-4-(octyl-d17)benzene |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C15H24O/c1-3-4-5-6-7-8-9-14-10-12-15(16-2)13-11-14/h10-13 H,3-9H2,1-2H3/i1D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])c1ccc(OC)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecadeuteriooctil)-4-metoxibenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 237.4552 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 237.2894 g/mol |
| Mostrar más |