Learn More
Ácido (4-n-nonilfenoxi)acético-alfa, alfa-d2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Nonylphenoxy-aceticacidD2 |
| CAS | 1219798-75-0 |
| Fórmula molecular | C17 2H2 H24 O3 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 4-Nonylphenoxy Acetic Acid D2 (2-D2), 4-Nonylphenoxy-acetic acid D2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H26O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-15-10-12-16(13-11-15)20-14-17(18)19/h10-13H,2-9,14H2,1H3,(H,18,19)/i14D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(Oc1ccc(CCCCCCCCC)cc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2-dideuterio-2-(4-nonilfenoxi)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 280.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 280.2007 |