Learn More
4-n-Nonilfenol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11497477 5 g 5 g
11487477 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11497477 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15609.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 104-40-5 | C15H24O | 220.356 g/mol
4-n-Nonylphenol is used in manufacturing antioxidants, lubricating oil additives, laundry and dish detergents, emulsifiers, and solubilizers. Also be used to produce tris(4-nonyl-phenyl) phosphite (TNPP).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el 4-n-nonilfenol se utiliza en la fabricación de antioxidantes, aditivos para aceites lubricantes, detergentes para ropa y vajilla, emulsionantes y solubilizadores. También se utiliza para producir fosfito (TNPP) de tris(4-nonil-fenil).
Solubilidad
escasamente soluble (0,020 g/l) a 25 °C.
Notas
almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-40-5
Fórmula molecular C15H24O
Peso molecular (g/mol) 220.356
Número MDL MFCD00002396
Clave InChI IGFHQQFPSIBGKE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-n-nonylphenol, p-nonylphenol, phenol, 4-nonyl, para-nonylphenol, p-n-nonylphenol, phenol, nonyl, phenol, p-nonyl, nonylphenol mixed, phenol, nonyl derivs., 4-nonyl phenol
PubChem CID 1752
ChEBI CHEBI:34440
Nombre IUPAC 4-nonilfenol
SMILES CCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Nonylphenol
Punto de fusión 43°C to 46°C
Densidad 0.937
Punto de ebullición 127°C to 130°C (27 mmHg)
Temperatura de inflamación 150°C (302°F)
Índice de refracción 1.511
Cantidad 5 g
Número UN UN2430
Beilstein 2047450
Información de solubilidad Sparingly Soluble (0.020g/L) at 25°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.36
Porcentaje de pureza ≥98%