Learn More
4-n-nonilfenol-2,3,5,6-d4,OD, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | p-n-Nonylphenol phenol-d5 |
| CAS | 358730-95-7 |
| Fórmula molecular | C15 D5 H19 O |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Phen-2,3,5,6-d4-ol-d, 4-nonyl- (9 CI, ACI), 4-Nonylphen-2,3,5,6-d4-ol-d (ACI), 4-n-Nonylphenol-2,3,5,6-d4,OD, 4-n-Nonylphenol-O,2,3,5,6-D5 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C15H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-14-10-12-15(16)13-11-14/h10-13,16 H,2-9H2,1H3/i10D,11 D,12 D,13 D/hD |
| SMILES | [2 H]Oc1c([2 H])c([2 H])c(CCCCCCCCC)c([2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,4,5-tetradeuterio-3-deuteriooxi-6-nonilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 225.3813 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.2141 g/mol |
| Mostrar más |