Learn More
Ácido 4-n-nonilbencenoborónico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11374745
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11374745 1 g 1 g
11384745 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11374745 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17753.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 256383-45-6 | C15H25BO2 | 248.173 g/mol
4-n-Nonylbenzeneboronic acid is a potent inhibitor of fatty acid amide hydrolase. It is also able to inhibit monoacylglycerol lipase (MAGL), which hydrolyzes 2-arachidonoyl glycerol (2-AG).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-n-nonilbencenoborónico es un potente inhibidor de la amida hidrolasa de ácido graso. También es capaz de inhibir la lipasa monoacilglicerol (MAGL), que hidroliza el glicerol 2-araquidonoil (2-AG).
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 256383-45-6
Fórmula molecular C15H25BO2
Peso molecular (g/mol) 248.173
Número MDL MFCD02093070
Clave InChI VONVJOGSLHAKOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-n-nonylphenylboronic acid, 4-n-nonylbenzeneboronic acid, 4-nonylphenyl boronic acid, 4-n-nonylphenylboronicacid, 4-nonylphenyl boranediol, d0f1ud, 4-nonylbenzene boronic acid, b-4-nonylphenyl boronic acid, 4-n-nonyl benzeneboronic acid, 1-borono-4-non-1-yl benzene
PubChem CID 4589192
Nombre IUPAC ácido (4-nonilfenil)borónico
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)CCCCCCCCC)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Nonylbenzeneboronic acid
Punto de fusión 82°C to 85°C
Cantidad 1 g
Beilstein 8215118
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.18
Porcentaje de pureza ≥98%