Learn More
4-n-Nonilanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15456227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15456227 25 g 25 g
15436227 1 g 1 g
15446227 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15456227 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33414.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 37529-29-6 | C15H25N | 219.37 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37529-29-6
Fórmula molecular C15H25N
Peso molecular (g/mol) 219.37
Número MDL MFCD00038370
Clave InChI FDECURPHVMNAKO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-nonylaniline, p-n-nonylaniline, 4-n-nonylaniline, p-nonyl aniline, p-nonylamiline, benzenamine, 4-nonyl, 1-amino-4-n-nonylbenzene
PubChem CID 142170
Nombre IUPAC 4-nonilanilina
SMILES CCCCCCCCCC1=CC=C(N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Nonylaniline
Punto de ebullición 144°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.37
Porcentaje de pureza 98%