Learn More
4-(N-Nitrosomatilamino)-1-(3-piridil)-1-butanona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
15490837 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 15490837 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14860.MB
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 64091-91-4 | C10H13N3O2 | 207.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(N-Nitrosomethylamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone
CAS 64091-91-4
Punto de fusión 63°C to 65°C
Fórmula molecular C10H13N3O2
Número MDL MFCD00274580
Cantidad 25 mg
Beilstein 3548355
Sinónimo nnk carcinogen, 4-methylnitrosamino-1-3-pyridyl-1-butanone, 4-n-methyl-n-nitrosamino-1-3-pyridyl-1-butanone, 1-butanone, 4-methylnitrosoamino-1-3-pyridinyl, nnk, 4-n-nitroso-n-methylamino-1-3-pyridyl-1-butanone, unii-7s395edo61, ccris 1150, n-methyl-n-nitroso-4-oxo-4-3-pyridyl butyl amine, 4-methyl-n-nitrosamino-1-3-pyridyl-1-butanone
Clave InChI FLAQQSHRLBFIEZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(CCCC(=O)C1=CC=CN=C1)N=O
Nombre IUPAC amida N-metil-N-(4-oxo-4-piridin-3-ilbutilo)nitroso
Peso molecular (g/mol) 207.23
PubChem CID 47289
ChEBI CHEBI:32692
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.23
Porcentaje de pureza ≥98%