Learn More
4-N,N-difenilamino-ß-fenilestilbeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-N,N-Diphenylamino-beta-phenylstilbene |
| CAS | 89114-90-9 |
| Fórmula molecular | C32 H25 N |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C32H25N/c1-5-13-27(14-6-1)32(28-15-7-2-8-16-28)25-26-21-23-31(24-22-26)33(29-17-9-3-10-18-29)30-19-11-4-12-20-30/h1-25H |
| SMILES | C(=C(c1ccccc1)c2ccccc2)c3ccc(cc3)N(c4ccccc4)c5ccccc5 |
| Nombre IUPAC | 4-(2,2-difeniletenil)-N,N-difenilanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 423.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 423.1987 |