Learn More
Éster de pinacol del ácido 4-(N,N-dimetilaminosulfonil)fenilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(N,N-Dimethylaminosulfonyl)phenylboronic acid pinacol ester |
| CAS | 486422-04-2 |
| Fórmula molecular | C14H22BNO4S |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H22BNO4S/c1-13(2)14(3,4)20-15(19-13)11-7-9-12(10-8-11)21(17,18)16(5)6/h7-10H,1-6H3 |
| SMILES | B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)N(C)C |
| Nombre IUPAC | N,N-dimetil-4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)bencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 311.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 311.1363 |