Learn More
4-(N,N-Dietilo)-2-metil-p-fenilendiamina Monocloruro, TRC
Código de producto. 30370546
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30370546 5 g
30379028 1 g
30380284 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30370546 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4940585G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2051-79-8
Fórmula molecular C11 H18 N2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 214.74
Sinónimo 1,4-Benzenediamine, N4,N4-diethyl-2-methyl-, monohydrochloride (9CI), Toluene-2,5-diamine, N5,N5-diethyl-, monohydrochloride (8CI), 2-Amino-5-(diethylamino)toluene monohydrochloride, 3-Methyl-4-amino-N,N-diethylaniline hydrochloride, 3-Methyl-4-amino-N,N-diethylaniline monohydrochloride, 4-(Diethylamino)-2-methylaniline monohydrochloride, 4-Amino-N,N-diethyl-m-toluidine hydrochloride, CD 2, CD 2 (amine), N',N'-Diethyl-2-methyl-1,4-phenylenediamine monohydrochloride, PPD 2
Nombre IUPAC 4-N,4-N-dietil-2-metilbenceno-1,4-diamina; Cloruro
SMILES Cl.CCN(CC)c1ccc(N)c(C)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-N,N-Diethyl-2-methyl-p-phenylendiamine monohydrochloride
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H18N2.ClH/c1-4-13(5-2)10-6-7-11(12)9(3)8-10;/h6-8H,4-5,12H2,1-3H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.1237