Learn More
Clorhidrato de 4-N,N-dietil-2-metil-p-fenilendiamina, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-N,N-Diethyl-2-methyl-p-phenylendiamine monohydrochloride |
| CAS | 2051-79-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-N,N-Diethyl-2-methyl-p-phenylendiamine monohydrochloride |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C11 H18 N2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H18N2.ClH/c1-4-13(5-2)10-6-7-11(12)9(3)8-10;/h6-8H,4-5,12H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CCN(CC)c1ccc(N)c(C)c1 |
| Nombre IUPAC | 4-N,4-N-dietil-2-metilbenceno-1,4-diamina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 214.74 |
| Mostrar más |