Learn More
4-(N-metilamino)-4-(3-piridil)butano-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(N-Methylamino)-4-(3-pyridyl)butane-1-ol |
| CAS | 59578-64-2 |
| Fórmula molecular | C10 H16 N2 O |
| Cantidad | 2 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16N2O/c1-11-10(5-3-7-13)9-4-2-6-12-8-9/h2,4,6,8,10-11,13H,3,5,7H2,1H3 |
| SMILES | CNC(CCCO)c1cccnc1 |
| Nombre IUPAC | 4-(metilamino)-4-piridin-3-ilbutan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 180.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.1263 |