Learn More
4-(N-metil-N-nitrosamino)-4-(3-piridil)butano-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(N-Methyl-N-nitrosamino)-4-(3-pyridyl)butane-1-ol |
| CAS | 59578-66-4 |
| Fórmula molecular | C10 H15 N3 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | iso-NNAL |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15N3O2/c1-13(12-15)10(5-3-7-14)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10,14H,3,5,7H2,1H3 |
| SMILES | CN(N=O)C(CCCO)c1cccnc1 |
| Nombre IUPAC | N-(4-hidroxi-1-piridin-3-ilbutil)-N-metilnitroso amida |
| Peso molecular (g/mol) | 209.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.1164 |