Learn More
4-(N-Metil-N-nitrosamino)-4-(3-piridil)butanal, TRC
Código de producto. 30136577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136577 2.5 mg 2.50 miligramo
18032250 10 mg 10 miligramos
18082840 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136577 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3256502.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64091-90-3
Fórmula molecular C10 H13 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 207.23
Nombre IUPAC Amida nitrosa N-metil-N-(4-oxo-1-piridina-3-ilbutil)
SMILES CN(N=O)C(CCC=O)c1cccnc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(N-Methyl-N-nitrosamino)-4-(3-pyridyl)butanal
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13N3O2/c1-13(12-15)10(5-3-7-14)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6-8,10H,3,5H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.1008