Learn More
4-(N-metil-N-4'-nitrobencenosulfonil-amino)-1-(3-piridil)-1-butanol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-(N-Methyl-N-4'-Nitrobenzenesulfonyl-amino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol |
| CAS | 1346602-20-7 |
| Fórmula molecular | C16H19N3O5S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-(N-Methyl-N-4’-Nitrobenzenesulfonyl-amino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H19N3O5S/c1-18(11-3-5-16(20)13-4-2-10-17-12-13)25(23,24)15-8-6-14(7-9-15)19(21)22/h2,4,6-10,12,16,20H,3,5,11H2,1H3 |
| SMILES | CN(CCCC(O)c1cccnc1)S(=O)(=O)c2ccc(cc2)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | N-(4-hidroxi-4-piridin-3-ilbutil)-N-metil-4-nitrobencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 365.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 365.1045 |