Learn More
4-[N-(metil-d3)-N-nitrosamino]-4-(3-piridil)butano-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[N-(Methyl-d3)-N-nitrosamino]-4-(3-pyridyl)butane-1-ol |
| CAS | 1184990-35-9 |
| Fórmula molecular | C10H12D3N3O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15N3O2/c1-13(12-15)10(5-3-7-14)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10,14H,3,5,7H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N(N=O)C(CCCO)c1cccnc1 |
| Peso molecular (g/mol) | 212.26 |