Learn More
4-[N-(metil-d3)-N-nitrosamino]-4-(3-piridil)butanal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[N-(Methyl-d3)-N-nitrosamino]-4-(3-pyridyl)butanal |
| CAS | 1185039-70-6 |
| Fórmula molecular | C10H10D3N3O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | γ-[(Methyl-d3)nitrosoamino]-3-pyridinebutanal, 4-[N-(Methyl-d3)-N-nitrosamino]-4-(3-pyridyl)-1-butanal, NNA-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13N3O2/c1-13(12-15)10(5-3-7-14)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6-8,10H,3,5H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | O=CCCC(N(N=O)C([2H])([2H])[2H])C1=CN=CC=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 210.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.1196 |