Learn More
4-(N-Maleimido)benzil-alfa-trimetilamonio yoduro, TRC
Código de producto. 30479906
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30479906 10 mg 10 miligramos
30476179 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30479906 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM13500010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34696-66-7
Fórmula molecular C14 H17 N2 O2 . I
Peso molecular (g/mol) 372.2
Nombre IUPAC [4-(2,5-dioxopirrol-1-il)fenil]metil-trimetilaziano; Yoduro
SMILES [I-].C[N+](C)(C)Cc1ccc(cc1)N2C(=O)C=CC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(N-Maleimido)benzyl-a-trimethylammonium Iodide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H17N2O2.HI/c1-16(2,3)10-11-4-6-12(7-5-11)15-13(17)8-9-14(15)18;/h4-9H,10H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.0335