Learn More
4-(N-Maleimido)benzil-alfa-trimetilamonio yoduro, TRC
Código de producto. 30476179
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30476179 50 mg 50 miligramos
30479906 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30476179 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM13500050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34696-66-7
Fórmula molecular C14 H17 N2 O2 . I
Peso molecular (g/mol) 372.2
Nombre IUPAC [4-(2,5-dioxopirrol-1-il)fenil]metil-trimetilaziano; Yoduro
SMILES [I-].C[N+](C)(C)Cc1ccc(cc1)N2C(=O)C=CC2=O
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 4-(N-Maleimido)benzyl-a-trimethylammonium Iodide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H17N2O2.HI/c1-16(2,3)10-11-4-6-12(7-5-11)15-13(17)8-9-14(15)18;/h4-9H,10H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.0335
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.