Learn More
4'-(N-hidroxisulfanilil)acetanilida, TRC
Código de producto. 30392307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30392307 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30392307 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9538205MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 4'-(N-Hydroxysulfanilyl)acetanilide
CAS 32604-86-7
Fórmula molecular C14H14N2O4S
Cantidad 5 mg
Sinónimo N-[4-[[4-(Hydroxyamino)phenyl]sulfonyl]phenyl]acetamide
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14N2O4S/c1-10(17)15-11-2-6-13(7-3-11)21(19,20)14-8-4-12(16-18)5-9-14/h2-9,16,18H,1H3,(H,15,17)
SMILES CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(NO)cc2
Nombre IUPAC N-[4-[4-(hidroxiamino)fenil]sulfonilfenil]acetamida
Peso molecular (g/mol) 306.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.0674
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.