Learn More
4'-(N-hidroxisulfanilil)acetanilida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4'-(N-Hydroxysulfanilyl)acetanilide |
| CAS | 32604-86-7 |
| Fórmula molecular | C14H14N2O4S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | N-[4-[[4-(Hydroxyamino)phenyl]sulfonyl]phenyl]acetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H14N2O4S/c1-10(17)15-11-2-6-13(7-3-11)21(19,20)14-8-4-12(16-18)5-9-14/h2-9,16,18H,1H3,(H,15,17) |
| SMILES | CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(NO)cc2 |
| Nombre IUPAC | N-[4-[4-(hidroxiamino)fenil]sulfonilfenil]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 306.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 306.0674 |