Learn More
4-n-Hexiloxifenol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11479223
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11479223 100 g 100 g
11459223 5 g 5 g
11469223 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11479223
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11711.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18979-55-0
Fórmula molecular C12H18O2
Peso molecular (g/mol) 194.27
Número MDL MFCD00002337
Clave InChI XIIIHRLCKLSYNH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hexyloxyphenol, 4-hexyloxy phenol, phenol, 4-hexyloxy, 4-n-hexyloxyphenol, p-hexyloxyphenol, unii-35ims9l1fe, 35ims9l1fe, pubchem13208, acmc-1c6hg, hydroquinone monohexyl ether
PubChem CID 29354
ChEBI CHEBI:34407
Nombre IUPAC 4-hexoxifenol
SMILES CCCCCCOC1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Hexyloxyphenol
Punto de fusión 44°C to 47°C
Cantidad 100 g
Beilstein 473079
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.28
Porcentaje de pureza 98%