Learn More
Cloruro de 4-n-hexiloxibenzoílo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11431003
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11431003 5 g 5 g
11441003 25 g 25 g
11451003 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11431003
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13367.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 39649-71-3 | C13H17ClO2 | 240.727 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39649-71-3
Fórmula molecular C13H17ClO2
Peso molecular (g/mol) 240.727
Número MDL MFCD00000690
Clave InChI DQQOONVCLQZWOY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 170235
Nombre IUPAC cloruro de 4-hexoxibenzoílo
SMILES CCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Hexyloxybenzoyl chloride
Densidad 1.082
Punto de ebullición 203°C to 205°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.5383
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 2210619
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo 4-n-hexyloxybenzoyl chloride, 4-hexyloxybenzoyl chloride, 4-hexyloxy benzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-hexyloxy, p-hexyloxybenzoyl chloride, 4-hexyloxybenzoylchloride, 4-hexyloxy-benzoyl chloride, 4-hexyloxybenzoic acid chloride, 4-n-hexyl-oxybenzoyl chloride, benzoyl chloride,4-hexyloxy
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.73
Porcentaje de pureza 98%