Learn More
4-n-Hexiloxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460853
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11460853 5 g 5 g
11470853 25 g 25 g
11480853 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11460853 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13287.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5736-94-7 | C13H18O2 | 206.285 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5736-94-7
Fórmula molecular C13H18O2
Peso molecular (g/mol) 206.285
Número MDL MFCD00016615
Clave InChI GWXUVWKBVROFDM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hexyloxy benzaldehyde, 4-hexyloxybenzaldehyde, 4-n-hexyloxybenzaldehyde, p-hexyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-hexyloxy, benzaldehyde, p-hexyloxy, p-hexyloxy benzaldehyde, p-hexoxybenzaldehyde, 4-hexyloxbenzaldehyde, p-n-hexyloxybenzaldehyde
PubChem CID 79816
Nombre IUPAC 4-hexoxibenzaldehído
SMILES CCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Hexyloxybenzaldehyde
Densidad 0.992
Punto de ebullición 149°C to 151°C (0.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.53
Cantidad 5 g
Beilstein 1912341
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.29
Porcentaje de pureza 98%