Learn More
Ácido 4'-n-hexilbifenil-4-carboxílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11404977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11404977 1 g 1 g
11414977 5 g 5 g
11424977 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11404977 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21900.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 59662-48-5 | C19H33O2 | 293.47 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59662-48-5
Fórmula molecular C19H33O2
Peso molecular (g/mol) 293.47
Número MDL MFCD00143232
Clave InChI NWHAWRQJZXUDLX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 4-4-hexylphenyl benzoic acid, 4-hexyl-4'-biphenylcarboxylic acid, 4-hexyl-4'-carboxybiphenyl, 4-n-hexylbiphenyl-4'-carboxylic acid, 4'-hexyl-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, pubchem9069, acmc-209mez, 4'-hexylbiphenyl-4-carboxylic acid, 4-hexylbiphenyl-4'-carboxylic acid, 4'-hexyl-biphenyl-4-carboxylic acid
PubChem CID 13554588
Nombre IUPAC ácido 4-(4-hexilfenil)benzoico
SMILES CCCCCCC1CCC(CC1)C1CCC(CC1)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-n-Hexylbiphenyl-4-carboxylic acid
Punto de fusión 222°C to 224°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.38
Porcentaje de pureza 99%