Learn More
Cloruro de 4-n-hexilbenzoílo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11497577 5 g 5 g
11407587 25 g 25 g
11417587 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11497577 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15659.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 50606-95-6 | C13H17ClO | 224.73 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50606-95-6
Fórmula molecular C13H17ClO
Peso molecular (g/mol) 224.73
Número MDL MFCD00000701
Clave InChI XRAHLPNMIIAEPP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-n-hexylbenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-hexyl, p-hexylbenzoyl chloride, 4-n-hexylbenzoylchloride, 4-n-hexyl-benzoyl chloride, 4-hexylbenzoyl chloride, para-n-hexyl benzoic acid chloride, 4-hexylbenzene-1-carbonyl chloride
PubChem CID 170863
Nombre IUPAC cloruro de 4-hexilbenzoílo
SMILES CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Hexylbenzoyl chloride
Punto de ebullición 176°C to 177°C (22 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 2208938
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.73
Porcentaje de pureza 98%