Learn More
Ácido 4-n-hexilbenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11412217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11412217 1 g 1 g
11422217 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11412217 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14168.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 21643-38-9 | C13H18O2 | 206.285 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21643-38-9
Fórmula molecular C13H18O2
Peso molecular (g/mol) 206.285
Número MDL MFCD00013997
Clave InChI CPEPWESLFZVUEP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 4-hexyl, 4-n-hexylbenzoic acid, p-hexylbenzoic acid, benzoic acid, p-hexyl, p-n-hexylbenzoic acid, 4n-hexylbenzoic acid, maybridge1_002028, para-n-hexyl benzoic acid, acmc-1chu5, ksc201s3p
PubChem CID 30725
Nombre IUPAC ácido 4-hexilbenzoico
SMILES CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Hexylbenzoic acid
Punto de fusión 97°C to 99°C (C-N)
Cantidad 1 g
Beilstein 2046454
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.29
Porcentaje de pureza 99%