Learn More
4-n-Hexilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491140
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11491140 5 g 5 g
11401150 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11491140 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26297.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 33228-45-4 | C12H19N | 177.291 g/mol
4-Hexylaniline is used in the fabrication of RP/ion-exchange, mixed-mode, monolithic materials for capillary LC. The product is dye stuff intermediate, yet it may use to manufacture the medicine
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-hexilanina se utiliza en la fabricación de materiales monolíticos de modo mixto de RP/intercambio iónico para LC capilar. El resultado se suele utilizar como intermedio en colorantes, pero también se puede usar para fabricar medicamentos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33228-45-4
Fórmula molecular C12H19N
Peso molecular (g/mol) 177.291
Número MDL MFCD00007927
Clave InChI OVEMTTZEBOCJDV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-hexylaniline, 4-n-hexylaniline, benzenamine, 4-hexyl, aniline, p-hexyl, 4-hexylbenzenamine, p-n-hexylaniline, unii-u3c0879zgc, 4-hexylphenylamine, 4-n-hexylaniline;, acmc-209hzh
PubChem CID 36382
Nombre IUPAC 4-hexilanilina
SMILES CCCCCCC1=CC=C(C=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Hexylaniline
Densidad 0.919
Punto de ebullición 283°C to 285°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.525
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.29
Porcentaje de pureza 98%