Learn More
4'-n-Hexilacetofenona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11332816
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11332816 10 g 10 g
11322816 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11332816 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08973.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37592-72-6
Fórmula molecular C14H20O
Peso molecular (g/mol) 204.313
Número MDL MFCD00043677
Clave InChI WWBVHJKFJZBRSO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-hexylacetophenone, 1-4-hexylphenyl ethanone, 4'-hexylacetophenone, 1-4-hexylphenyl ethan-1-one, 4'-n-hexylacetophenone, ethanone, 1-4-hexylphenyl, 4-n-hexylacetophenone, 4-hexylacetophenone, 1-acetyl-4-hexylbenzene, agarose gpg/le
PubChem CID 123462
Nombre IUPAC 1-(4-hexilfenil)etanona
SMILES CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-n-Hexylacetophenone
Densidad 0.942
Punto de ebullición 132°C to 135°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.514
Cantidad 10 g
Beilstein 1942064
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.31
Porcentaje de pureza 97%