Learn More
4-n-Heptilfenol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498376
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11498376 25 g 25 g
11478376 1 g 1 g
11488376 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11498376 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15407.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1987-50-4 | C13H20O | 192.302 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1987-50-4
Fórmula molecular C13H20O
Peso molecular (g/mol) 192.302
Número MDL MFCD00041751
Clave InChI KNDDEFBFJLKPFE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-n-heptylphenol, phenol, 4-heptyl, p-heptylphenol, heptanyl-p-phenol, p-hydroxyheptylbenzene, phenol, heptyl derivs., p-n-heptylphenol, unii-i743z35dvb, phenol, heptenylated, p-heptyl phenol
PubChem CID 16143
ChEBI CHEBI:34438
Nombre IUPAC 4-heptilfenol
SMILES CCCCCCCC1=CC=C(C=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Heptylphenol
Punto de fusión 25°C to 28°C
Punto de ebullición 156°C (9 mmHg)
Índice de refracción 1.507
Cantidad 25 g
Número UN UN2430
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.3
Porcentaje de pureza ≥98%