Learn More
Ácido 4-n-heptiloxibencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15429837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15429837 5 g 5 g
15419837 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15429837 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53066.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 136370-19-9 | Molecular Formula: C13H21BO3 | Molecular Weight: 236.118 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 136370-19-9
Fórmula molecular C13H21BO3
Peso molecular (g/mol) 236.118
Número MDL MFCD04039169
Clave InChI UHRONCCLURKEKO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-heptyloxyphenylboronic acid, 4-heptoxyphenyl boronic acid, 4-n-heptyloxy benzeneboronic acid, 4-heptyloxy benzeneboronic acid, 4-n-heptyloxy phenylboronic acid, 4-heptyloxy phenylboronic acid, 4-heptyloxy phenyl boronic acid, pubchem9553, acmc-209c5u, 4-heptyloxyphenylboronicacid
PubChem CID 4339184
Nombre IUPAC ácido (4-heptoxifenil)borónico
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)OCCCCCCC)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Heptyloxybenzeneboronic acid
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.12
Porcentaje de pureza 97%