Learn More
4-n-Heptiloxibenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11392806 25 g 25 g
11382806 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392806 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08966.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 27893-41-0 | C14H20O2 | 220.312 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27893-41-0
Fórmula molecular C14H20O2
Peso molecular (g/mol) 220.312
Número MDL MFCD00016616
Clave InChI YBCKMIZXHKVONZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-heptyloxybenzaldehyde, 4-heptyloxy benzaldehyde, p-heptyloxybenzaldehyde, 4-n-heptyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-heptyloxy, p-heptyloxy benzaldehyde, 4-n-heptoxybenzaldehyde, 4-heptyloxy-benzaldehyde, p-n-heptoxybenzaldehyde, acmc-209gzj
PubChem CID 119740
Nombre IUPAC 4-heptiloxibenzaldehído
SMILES CCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Heptyloxybenzaldehyde
Densidad 0.99
Punto de ebullición 152°C to 154°C (1 mmHg)
Índice de refracción 1.525
Cantidad 25 g
Beilstein 1912690
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.31
Porcentaje de pureza 97%