Learn More
Ácido 4-n-heptilbenzoico, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11475167 5 g 5 g
11485167 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11475167 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22589.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 38350-87-7 | C14H20O2 | 220.312 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38350-87-7
Fórmula molecular C14H20O2
Peso molecular (g/mol) 220.312
Número MDL MFCD00009722
Clave InChI VSUKEWPHURLYTK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 4-heptyl, 4-n-heptylbenzoic acid, 4-heptylbenzoicacid, 4-heptylbenzoate, p-heptylbenzoic acid, acmc-209izm, 4-n-heptyl-benzoic acid, 4-heptylbenzoic acid
PubChem CID 170036
Nombre IUPAC ácido 4-heptilbenzoico
SMILES CCCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Heptylbenzoic acid
Punto de fusión 101°C to 102°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2047135
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.31
Porcentaje de pureza ≥99%